Multipurpose containers
250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, med vit tom etikett, Silver, aseptic packed, -
Katalog # 216-0603
Leverantör: Greiner Bio-One
Gå till:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø utv.:58,00 mm
- Steril:-
- Typ:med vit tom etikett
- Version:aseptic packed
- Kapacitet:250 ml
- Färg:Silver
- Beskrivning:With metal screw cap
- Höjd:121,00 mm
- Seq:25