Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Plastic drum, 10 L
Leverantör: VWR Chemicals
Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Katalog # 5534.9010
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer: 50-00-0
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Formalin lösning
- CAS-nummer:50-00-0
- Formel:CH₂O
- MDL-nummer:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-001-8
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummer10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000)
Förpackningsinformation
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (Formaldehyde):7 - 9 %
- pH (20°C):6.8 - 7.2
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:10 L