Orders LinkContactUsLinkComponent
Täckglas
Täckglas
22×50 mm, #1, Glas
Katalog # 630-1591
Leverantör:   MARIENFELD
Täckglas
Katalog # 630-1591
Leverantör:  MARIENFELD
Täckglas
Täckglas
22×50 mm, #1, Glas
Price
650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I
  • No bubbles or flaws
  • Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Förpackning: Supplied 100 in hinged boxes or in boxes with separate lid.
Documents
Specifikationer
  • Nr:
    #1
  • L×B:
    22×50 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    11