Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Socker, 45 - 80 °Bx, 0,2 °Bx
Katalog # 635-0293
Leverantör: BELLINGHAM STANLEY
Gå till:
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
- Tydlig skala med hög precision
- Enkel nolljustering
- Bekväm okular med jämn justering
- Lätt att rengöra prisma och skyddslock
: levereras med fodral, bruksanvisning och konformitetscertifikat.
Specifikationer
- Mätområde:45 - 80 °Bx
- Upplösning:0,2 °Bx
- Beskrivning:Socker
- Seq:16