Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Socker, 0 - 30 % Bx, 0,2 % Bx
Katalog # 635-0038
Leverantör: BELLINGHAM STANLEY
Gå till:
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
- Tydlig skala med hög precision
- Enkel nolljustering
- Bekväm okular med jämn justering
- Lätt att rengöra prisma och skyddslock
Delivery information: levereras med fodral, bruksanvisning och konformitetscertifikat.
Documents
Specifikationer
- Mätområde:0 - 30 % Bx
- Upplösning:0,2 % Bx
- Beskrivning:Socker
- Seq:02