Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Socker, 0 - 15 % Bx, 0,1 % Bx
Katalog # 635-0037
Leverantör: BELLINGHAM STANLEY
Gå till:
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
- Tydlig skala med hög precision
- Enkel nolljustering
- Bekväm okular med jämn justering
- Lätt att rengöra prisma och skyddslock
: levereras med fodral, bruksanvisning och konformitetscertifikat.
Specifikationer
- Mätområde:0 - 15 % Bx
- Upplösning:0,1 % Bx
- Beskrivning:Socker
- Seq:01