Reference electrodes, ScienceLine
Enkel referenselektrod, ScienceLine, med standardkona NS 14,5, Ag/AgCl-referenssystem, B 3420+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramiskt, 10×103 mm
Katalog # SCOI1070070
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Specifikationer
- Ø×L:10×103 mm
- Typ:B 3420+ Ag/AgCl
- Beskrivning:Enkel referenselektrod, ScienceLine, med standardkona NS 14,5, Ag/AgCl-referenssystem
- Material:Glas
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temp:−5...+100 °C
- pH:0 - 14