Orders LinkContactUsLinkComponent
Cellodlingskammare, Corning® CellSTACK®
10 kammare, 1250 - 1900 ml, 6360 cm²
  734-1207
   Low Manufacturing Impact
 :   Corning
Cellodlingskammare, Corning® CellSTACK®
  734-1207
 :  Corning
   Low Manufacturing Impact
Cellodlingskammare, Corning® CellSTACK®
Cellodlingskammare, Corning® CellSTACK®
10 kammare, 1250 - 1900 ml, 6360 cm²
19 875,00 kr
1 * 2 Items
PS, steril. Corning® CellSTACK® odlingskammare finns i fem storlekar och med tre olika ytbehandlingar.
  • Två påfyllningsportar med 26 mm i diameter ger direkt åtkomst till kammarens botten, vilket ökar flexibiliteten för steril påfyllning och tömning genom upphällning, pipettering eller slangmatning i ett helt stängt system
  • Standardskruvlocken på 33 mm har hydrofoba membran med en porstorlek på 0,2 μm, förseglade direkt vid locken, vilket möjliggör gasutbyte samtidigt som risken för kontaminering minimeras
  • Skruvlock på 33 mm finns som tillval till den USP klass VI-godkända C-Flex®-slangen med integrerad försegling, vilket möjliggör direkt steril överföring av media och celler via pumpning eller tryckmatning
  • Polystyrenkonstruktionen ger utmärkt optisk klarhet och mekanisk hållfasthet
TC-behandlad yta: Icke-laddad polystyren har en icke-laddad, hydrofob yta som cellvidhäftningsproteiner binder till i lägre utsträckning. Detta leder till försämrad och ojämn vidhäftning och tillväxt av celler. Polystyren som är behandlad för vävnadsodling (TC) har en negativt laddad, hydrofil yta som cellvidhäftningsproteiner binder jämnt till. Detta gör ytan lämplig för vidhäftning och tillväxt av celler.
Corning® CellBIND®-yta: Corning® CellBIND®-ytan underlättar cellvidhäftning under svåra förhållanden, t.ex. vid användning av serumreducerat eller serumfritt medium, och resulterar i högre utbyte av celler.
Jämn cellvidhäftning ger tack vare sin enhetlighet ökad tillväxt och ökat utbyte av celler.
Anpassar cellerna snabbare till serumreducerade eller serumfria förhållanden
Minskar förekomsten av för tidig cellavlossning från konfluenta odlingar
Kan eliminera behovet av tråkiga, tidskrävande biologiska beläggningar med låg stabilitet
Kräver ingen kylning eller specialhantering och är stabil i rumstemperatur
Yta med ultralåg vidhäftning (ULA): Ytan med ultralåg vidhäftning är en kovalent bunden hydrogelbestruken yta som är hydrofil och neutralt laddad. Den minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och enzymaktivering. Ytan är icke-cytotoxisk, biologiskt inert och bryts inte ned.
Håller kvar cellerna i ett suspenderat tillstånd utan vidhäftning
Förhindrar vidhäftningsmedierad differentiering av stamceller
Förhindrar att vidhäftningsberoende celler delar sig
Reducerar bindning av vidhäftnings- och serumproteiner vid ytan
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
The Corning® CellBIND® surface enhances cell attachment under difficult conditions, such as reduced-serum or serum-free medium, resulting in higher cell yields.
 : Ett antal olika påfyllningslock finns som tillval, för direkt aseptisk överföring av media och celler via pumpning eller tryckmatning. Det finns flera kopplingsmekanismer på de här påfyllningslocken, med eller utan den USP klass VI-godkända C-Flex®-slangen med integrerad försegling. Påfyllningslock (tillval) med monterade filter med hydrofoba membran möjliggör gasutbyte och snabbare aseptisk ventilering under vätskeöverföring. Det finns även extra sterila reservlock på 33 mm med eller utan ventilering. Återanvändbara staplingsenheter placeras mellan CellSTACK®-kammarna för att hålla dem plana och optimera inkubatorutrymmet samt ge plats för gasutbyte.
Alla lock är 33 mm-skruvlock.
  • Rekommenderad arbetsvolym:
    1250 - 1900 ml
  • Seq:
    13
  • Odlingsyta:
    6360 cm²
  • Typ:
    10 kammare
  • Cat. No.:
    734-1207
  • Miljöcertificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • CORN3732
    Universal cap, polyethylene, 33 mm, with vented overcap, double-bagged, sterile
    1 * 4 Items - 640,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-4167
    Solid cap, polyethylene, 33 mm, sterile
    1 * 6 Items - 335,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-4166
    Vent cap, polyethylene, 33 mm, 0,2 µm membrane, sterile
    1 * 6 Items - 705,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-4068
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 9,525 mm
    1 * 4 Items - 4 000,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-4066
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    1 * 4 Items - 4 325,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-4063
    Fill cap with female MPC coupling; Int. Ø: 9,525 mm
    1 * 4 Items - 4 475,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-4062
    Fill cap with female MPC; Int. Ø: 6,35 mm
    1 * 4 Items - 4 325,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-1208
    Two vented over caps and one solid over cap
    1 * 100 Items - 8 625,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-1209
    Fill cap with male MPC; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 4 Items - 4 650,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-1205
    Vent cap with tubing and 37 mm hydrophobic glass laminate 1,0 μm vent filter; Int. Ø: 6,35 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 4 Items - 6 325,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-4064
    Corning CellSTACK stacking device, ABS, nonsterile
    1 * 5 Items - 3 375,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-1110
    Fill cap with tubing and barbed fittings; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 457,2 mm
    1 * 5 Items - 4 250,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-1109
    Fill cap with tubing, FLL; Int. Ø: 3,175 mm; Tubing length: 457,2 mm
    1 * 5 Items - 3 675,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-1108
    Vent cap with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 µm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 69,85 mm
    1 * 5 Items - 6 750,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • CORN11931
    CellSTACK manifold - 4 Luer and 2 MPC connections
    1 * 4 Items - 8 075,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • CORN11759
    Barbed cap with AseptiQuik® G series; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    1 * 5 Items - 15 575,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • CORN11760
    CellSTACK 2 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 8 Items - 30 600,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • CORN11762
    CellSTACK 10 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 4 Items - 25 325,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-3409
    CellSTACK screw cap vent accessory with tubing and 50 mm hydrophobic PVDF 0,2 μm vent filter; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 76,2 mm
    1 * 5 Items - 7 525,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • CORN11758
    Barbed cap with female MPC; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 609,6 mm
    1 * 5 Items - 8 500,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • CORN11761
    CellSTACK 5 layer, female MPC; Tubing: chemically resistant, heat sealable flexible tubing; Int. Ø: 9,525 mm, Ext. Ø: 15,875 mm; Tubing length: 152,4 mm
    1 * 4 Items - 20 875,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 734-3410
    CellSTACK screw cap fill accessory with tubing; Int. Ø: 9,525 mm; Tubing length: 381 mm
    1 * 5 Items - 4 925,00 kr