Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulphamide
Sulphamide
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # MAYBSB01649EA
Marketsource
Leverantör:   Thermo Scientific
Sulphamide
Katalog # MAYBSB01649EA
Leverantör:  Thermo Scientific
Marketsource
CAS-nummer:  7803-58-9
Sulphamide
Glass bottle for solids, 10 g
CAS-nummer:  7803-58-9
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Sulphuric diamide
  • CAS-nummer:7803-58-9
  • Formel:H₄N₂O₂S
  • MDL-nummer:MFCD00011606
  • Molecular Weight:96.11 g/mol
  • EINECS:232-262-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    10 g