Orders LinkContactUsLinkComponent
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # MAYBKM05715EA
Marketsource
Leverantör:   Thermo Scientific
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Katalog # MAYBKM05715EA
Leverantör:  Thermo Scientific
Marketsource
CAS-nummer:  1132-05-4
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Glass bottle for solids, 10 g
CAS-nummer:  1132-05-4
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxy-Phenyl)Ethanone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxyphenyl)Ethanone, 1-[4-Hydroxy-3-(2-Propen-1-Yl)Phenyl]-Ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-Prop-2-Enyl-Phenyl)Ethanone
  • CAS-nummer:1132-05-4
  • Formel:C₁₁H₁₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00068015
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    10 g
Specifikationer