Orders LinkContactUsLinkComponent
Vatten
Glass bottle, 1 mL
  AMBI9910G
Marketsource
 :   Ambion
Vatten
  AMBI9910G
 :  Ambion
Marketsource
 :  7732-18-5
Vatten
Glass bottle, 1 mL
 :  7732-18-5
1 * 1 mL
 :  Hydrogen oxide
  •  :7732-18-5
  •  :H₂O
  •  :MFCD00011332
  •  :18.02 g/mol
  •  :13,10098
  •  :100 °C (1013 hPa)
  •  :0 °C
  •  :1 g/cm³ (4 °C)
  •  :Omgivande
  •  :231-791-2
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 mL