Urea
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # AMBI9902
Marketsource
Leverantör: Ambion
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- CAS-nummer:57-13-6
- Formel:NH₂CONH₂
- MDL-nummer:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06 g/mol
- Merck Index:13,09935
- Kokande Pt:197 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:132,7 °C
- Densitet:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg