Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 25X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 1 KIT
Katalog # AMBI9868
Marketsource
Leverantör:   Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Katalog # AMBI9868
Leverantör:  Ambion
Marketsource
CAS-nummer:  
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 25X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 1 KIT
CAS-nummer:  
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1 KIT
  • Beskrivning:
    TAE buffer solution 25X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)