Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT
Katalog # AMBI9864
Marketsource
Leverantör:   Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Katalog # AMBI9864
Leverantör:  Ambion
Marketsource
CAS-nummer:  
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT
CAS-nummer:  
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1 KIT
  • Beskrivning:
    TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Specifikationer