Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Glass bottle, 1 L
Katalog # AMBI9863
Marketsource
Leverantör:   Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Katalog # AMBI9863
Leverantör:  Ambion
Marketsource
CAS-nummer:  
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Specifikationer