Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Specialindikator, 6,4 - 8,0, 0,2 - 0,3
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
- Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
- Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Olika pH-områden finns.
* inget färgskalekort medföljer
** förpackning med 3×100 remsor
Specifikationer
- pH-gradering:0,2 - 0,3
- pH-område:6,4 - 8,0
- Beskrivning:Specialindikator
- Cat. No.:1.09557.0003
- M-Clarity quality level:MQ100