Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 5000 g, Kabelviktset, med handskar, utan certifikat
Katalog # SARBYCS011-651-00
Leverantör:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Katalog # SARBYCS011-651-00
Leverantör:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 5000 g, Kabelviktset, med handskar, utan certifikat
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
 : Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Specifikationer
  • Viktset:
    0,001 − 5000 g
  • Seq:
    05
  • Typ:
    Kabelviktset, med handskar, utan certifikat