Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyd, pulver
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # ICNA150146.5
Leverantör:   MP Biomedicals
Paraformaldehyd, pulver
Katalog # ICNA150146.5
Leverantör:  MP Biomedicals
CAS-nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd, pulver
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  30525-89-4
Price
1 225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Produktdetaljer och dokument
Soluble in water (hot water - ~37% w/v; slowly soluble in cold water). Aqueous solutions will develop formaldehyde over time. Insoluble in alcohol or ether.
Synonymer:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
  • FN:2213
  • ADR:4.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    500 g