Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
DIETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 1 * 100 g
Katalog # ICNA215088480
Leverantör:
MP Biomedicals
Expandera bilden
DIETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 1 * 100 g
Katalog # ICNA215088480
Leverantör:
MP Biomedicals