Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Fenolftaleinpapper (pH<8,5 färglöst / >8,5 rött), -, -
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
- Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
- Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Olika pH-områden finns.
* inget färgskalekort medföljer
** förpackning med 3×100 remsor
Specifications
- pH-gradering:-
- pH-område:-
- Beskrivning:Fenolftaleinpapper (pH<8,5 färglöst / >8,5 rött)
- Cat. No.:1.09521.0003
- M-Clarity quality level:MQ100