Skopa
2500 ml, 365 mm
Katalog # 231-0236
Leverantör: RSG
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål. Skopa för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Kemikalieresistent
- Tålig
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Kapacitet:2500 ml
- Längd:365 mm