Indikatorpapper, Supelco®
Neutralit®, 5,5 - 9,0, 0,5
: Merck
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
- Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
- Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Olika pH-områden finns.
- pH-gradering:0,5
- pH-område:5,5 - 9,0
- Beskrivning:Neutralit®
- Cat. No.:1.09564.0003
- M-Clarity quality level:MQ100