Indikatorpapper, Supelco®
Acilit®, 0,5 - 5,0, 0,5
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
- Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
- Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Olika pH-områden finns.
Documents
Specifikationer
- pH-gradering:0,5
- pH-område:0,5 - 5,0
- Beskrivning:Acilit®
- Cat. No.:1.09560.0003
- M-Clarity quality level:MQ100