Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogenlampor
Kvartshalogenlampa, 6 V, 30 W
Katalog # 630-1255
Leverantör:   MOTIC
Halogenlampor
Katalog # 630-1255
Leverantör:  MOTIC
Halogenlampor
Halogenlampor
Kvartshalogenlampa, 6 V, 30 W
Price
320,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Kvartshalogenlampa
  • Seq:
    601
  • Effekt (W):
    30 W
  • Spänning:
    6 V