Reference electrodes
Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem, B 1181 HD, −5...+50 °C, Glas, Pasta, Keramiskt, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
SCOI285111701
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:B 1181 HD
- Beskrivning:Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
- Material:Glas
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:Pasta
- Temp:−5...+50 °C