Special pH electrodes
Special-pH-elektrod, Enkel koppling, påfyllningsbar, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 8×250 mm, S7, Tall form laboratory flasks, micro volumes
Katalog # CONSSP29X
Leverantör: CONSORT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Anslutning:S7
- Ø×L:8×250 mm
- För:Tall form laboratory flasks, micro volumes
- Typ:Enkel koppling, påfyllningsbar
- Beskrivning:Special-pH-elektrod
- Material:Glas
- Seq:04
- Diafragma:Single junction
- Elektrolyt:Refillable
- Temp:0...+100 °C
- pH:0 - 14