Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraffin embedding centres, basic, MPS/P1
Paraffin embedding centres, basic, MPS/P1
Paraffin embedding centre, MPS/P1, 115 V/60 Hz, 550×450×290 mm, 23 kg
Katalog # 631-0588
Leverantör:   Slee
Paraffin embedding centres, basic, MPS/P1
Katalog # 631-0588
Leverantör:  Slee
Paraffin embedding centres, basic, MPS/P1
Paraffin embedding centres, basic, MPS/P1
Paraffin embedding centre, MPS/P1, 115 V/60 Hz, 550×450×290 mm, 23 kg
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
The MPS/P1 is a complete paraffin dispensing unit including a 3,8 litre paraffin container, a heated working area and a cold spot. The ergonomically elevated heated working area is illuminated with LED light and allows comfortable processing of specimen. All functions of the unit are controlled by an intuitive control panel. Two heated trays provide a pre-warming capacity of 80 cassettes and 200 embedding moulds. Manual lever and foot switch for the paraffin dispenser and ergonomic hand rest.
  • Paraffin collection tray
  • Cold spot
  • Ergonomic working height
  • Working area with LED light
  • Intuitive control panel
 : Heated paraffin (wax) container, heated dispenser element, heated cassette/mould storage containers, heated working area, cooling spot, magnifying glass, adjustable, paraffin collection tray, working area illumination (LED), operation manual.
Specifikationer
  • Vikt:
    23 kg
  • Beskrivning:
    Paraffin embedding centre, MPS/P1, 115 V/60 Hz
  • B×D×H:
    550×450×290 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 7×7×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 7×7×7 mm
    SLEE30030050
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 SET - 710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 30×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 30×24×7 mm
    SLEE30030051
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 SET - 710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 15×15×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 15×15×7 mm
    SLEE30030052
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 SET - 710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 24×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 24×24×7 mm
    SLEE30030053
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 SET - 710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 37×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 37×24×7 mm
    SLEE30030054
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 SET - 710,00 kr