Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide holders, SlideFolder™
Slide holders, SlideFolder™
SlideFolder™ för 20 objektglas, gröna, Grön, Plast, 20
Katalog # 720-0481
Leverantör:   Simport Scientific
Slide holders, SlideFolder™
Katalog # 720-0481
Leverantör:  Simport Scientific
Slide holders, SlideFolder™
SlideFolder™ för 20 objektglas, gröna, Grön, Plast, 20
Price
2 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
  • Numbered spaces and transparent leaves for easier identification
  • Five colours allowing colour coded classification of the slides
  • Slides are removed simply by pressing on one end
  • Can be stacked to save space
Specifikationer
  • Antal objektglas:
    20
  • Färg:
    Grön
  • Beskrivning:
    SlideFolder™ för 20 objektglas, gröna
  • Material:
    Plast