Orders LinkContactUsLinkComponent
Draining rack, Azlon®
Draining rack, Azlon®
Ställ med inbyggt fristående stöd, 300×110×410 mm
Katalog # 212-7544
Leverantör:   SciLabware
Draining rack, Azlon®
Katalog # 212-7544
Leverantör:  SciLabware
Draining rack, Azlon®
Draining rack, Azlon®
Ställ med inbyggt fristående stöd, 300×110×410 mm
Price
2 425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Wire, epoxy coated.
  • Eight pegs 110 mm and 24 pegs 80 mm long
  • Available either wall mountable or with free-standing support for benchtop use
High quality draining rack made from chemically resistant epoxy coated steel. Suitable for use with plastic and glass labware.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Ställ med inbyggt fristående stöd
  • B×D×H:
    300×110×410 mm