Mätskopa, Azlon®
1000 ml, 385 mm
Katalog # 231-0027
Leverantör: SciLabware
Gå till:
Product Details & Documents
PP, vit. Med plan botten och förstärkt handtag.
- Hög kemikalieresistens, okrossbar
- Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
- Volymmarkering
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Längd:385 mm