Orders LinkContactUsLinkComponent
Mätskopa, Azlon®
500 ml, 315 mm
Katalog # 231-0026
Leverantör:   SciLabware
Mätskopa, Azlon®
Katalog # 231-0026
Leverantör:  SciLabware
Mätskopa, Azlon®
Mätskopa, Azlon®
500 ml, 315 mm
Price
870,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
PP, vit. Med plan botten och förstärkt handtag.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmarkering
Specifikationer
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Längd:
    315 mm