Mätskopa, Azlon®
25 ml, 135 mm
Katalog # 231-0023
Leverantör: SciLabware
Gå till:
Product Details & Documents
PP, vit. Med plan botten och förstärkt handtag.
- Hög kemikalieresistens, okrossbar
- Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
- Volymmarkering
Specifikationer
- Kapacitet:25 ml
- Längd:135 mm