Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Provtagare, Aluminium, 1500 mm, 90 mm, 400 ml
Katalog # 300-1019
Leverantör:   BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
Katalog # 300-1019
Leverantör:  BURKLE
Solid sampler, SiloDrill
Solid sampler, SiloDrill
Provtagare, Aluminium, 1500 mm, 90 mm, 400 ml
Price
13 075,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
When bulk goods are transported, they may separate out and surface samples may not be representative. The sampler is opened manually once it has reached the required depth.
  • Chamber is opened and closed manually
  • Drill tip for easy boring
  • Using extension rods, samples are taken from depths of up to 3,5 metres
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    90 mm
  • Volym:
    400 ml
  • Beskrivning:
    Provtagare
  • Längd:
    1500 mm
  • Material:
    Aluminium
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Förlängningsstav, 1000 mm
    Förlängningsstav, 1000 mm
    300-1020
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Väska för transport
    Väska för transport
    312-1141
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 275,00 kr