Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Lackmuspapper blått (pH<7 rött / >7 blått), -, -
: Merck
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
- Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
- Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Olika pH-områden finns.
* inget färgskalekort medföljer
** förpackning med 3×100 remsor
- pH-gradering:-
- pH-område:-
- Beskrivning:Lackmuspapper blått (pH<7 rött / >7 blått)
- Cat. No.:1.09486.0003
- M-Clarity quality level:MQ100