Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
Transfer pipettes
3,0 µl, 250 per pack
Katalog # WITG4.005.003
Leverantör:   witeg Labortechnik
Transfer pipettes
Katalog # WITG4.005.003
Leverantör:  witeg Labortechnik
Transfer pipettes
Transfer pipettes
3,0 µl, 250 per pack
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 Items
Product Details & Documents
Disposable pipettes with neatly cut ends. End-to-end.
Packaging: 250 pipettes per cardboard cylinder. Each cylinder includes one short pipetting aid.
Specifikationer
  • Förp.:
    250 per pack
  • Kapacitet:
    3,0 µl