Orders LinkContactUsLinkComponent
Certifierade färgstandarder
Certifierade färgstandarder
AOCS-Tintometer® Colour set for colorimeter AF710-3, 1
Catalog # 633-0258
Supplier:   Lovibond Tintometer
Certifierade färgstandarder
Catalog # 633-0258
CAS Number:  
Certifierade färgstandarder
Certifierade färgstandarder
AOCS-Tintometer® Colour set for colorimeter AF710-3, 1
CAS Number:  
Price
25 125,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
För rutinkalibrering av kolorimetrar och verifiering av testdata.
Lovibond®-certifierade färgreferensmaterial levereras med fullständig spårbarhet till internationella standarder. Varje standard innehåller en 500 ml flaska med 12-månaders garanti avseende färgstabiliteten och fullständig certifiering inklusive säkerhetsdatablad (MSDS). Enskilda värden kan variera och specificeras på kalibreringscertifikatet som medföljer varje standard.
Documents
Specifications
Specifications
  • Förp.:
    1
  • Beskrivning:
    AOCS-Tintometer® Colour set for colorimeter AF710-3