Orders LinkContactUsLinkComponent
Certifierade färgstandarder
Certifierade färgstandarder
Pt-Co 100 mg Pt/l, certified under ISO 9001 quality system, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # 633-0059
Leverantör:   Lovibond Tintometer
Certifierade färgstandarder
Katalog # 633-0059
Leverantör:  Lovibond Tintometer
CAS-nummer:  
Certifierade färgstandarder
Certifierade färgstandarder
Pt-Co 100 mg Pt/l, certified under ISO 9001 quality system, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
3 600,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Produktdetaljer och dokument
För rutinkalibrering av kolorimetrar och verifiering av testdata.
Lovibond®-certifierade färgreferensmaterial levereras med fullständig spårbarhet till internationella standarder. Varje standard innehåller en 500 ml flaska med 12-månaders garanti avseende färgstabiliteten och fullständig certifiering inklusive säkerhetsdatablad (MSDS). Enskilda värden kan variera och specificeras på kalibreringscertifikatet som medföljer varje standard.
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    Pt-Co 100 mg Pt/l, certified under ISO 9001 quality system
Specifikationer