Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Katalog # 231-0194
Leverantör:   RSG
Section lifters
Katalog # 231-0194
Leverantör:  RSG
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Price
735,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
Blade made of stainless steel, wooden handle.
  • Blade with excellent heat resistance
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikationer
  • Längd:
    150 mm
  • Bladbredd:
    15 mm
  • Klinge, längd:
    50 mm