General purpose spoons
Med cylindriskt skaft (Ø 8 mm), 210 mm, 28×65 mm
Katalog # RSGA029.218
Leverantör: RSG
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Double-ended spoons made from stainless steel.
- Round handle (Ø 8 mm)
- One spatula end, one spoon end
Specifikationer
- Beskrivning:Med cylindriskt skaft (Ø 8 mm)
- Längd:210 mm
- Seq:01
- Skedstorlek:28×65 mm