Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose spoons
General purpose spoons
Med cylindriskt skaft (Ø 8 mm), 250 mm, 28×65 mm
Katalog # RSGA029.258
Leverantör:   RSG
General purpose spoons
Katalog # RSGA029.258
Leverantör:  RSG
General purpose spoons
General purpose spoons
Med cylindriskt skaft (Ø 8 mm), 250 mm, 28×65 mm
Price
1 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 8 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Med cylindriskt skaft (Ø 8 mm)
  • Längd:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Skedstorlek:
    28×65 mm