Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Katalog # RSGA083.020
Leverantör:   RSG
Section lifters
Katalog # RSGA083.020
Leverantör:  RSG
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Price
855,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Documents
Specifikationer
  • Längd:
    150 mm
  • Bladbredd:
    20 mm
  • Klinge, längd:
    50 mm