Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Rund ände, 150 mm, 3 mm
Katalog # RSGA087.033
Leverantör:   RSG
Spatulas, micro
Katalog # RSGA087.033
Leverantör:  RSG
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Rund ände, 150 mm, 3 mm
Price
410,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Rund ände
  • Längd:
    150 mm
  • Bladbredd:
    3 mm