Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
böjd, med styrnål, 105 mm
Katalog # 232-0077
Leverantör:   RSG
Forceps with guide pin
Katalog # 232-0077
Leverantör:  RSG
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
böjd, med styrnål, 105 mm
Price
780,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
  • With curved, extra fine tips
  • Corrosion resistant
Specifikationer
  • Typ:
    böjd, med styrnål
  • Längd:
    105 mm