Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument trays, rectangular
40 mm, 210 mm, 310 mm
Katalog # RSGA701.230
Leverantör:   RSG
Instrument trays, rectangular
Katalog # RSGA701.230
Leverantör:  RSG
Instrument trays, rectangular
Instrument trays, rectangular
40 mm, 210 mm, 310 mm
Price
1 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Documents
Specifikationer
  • Bredd:
    210 mm
  • Höjd:
    40 mm
  • Längd:
    310 mm