Reference electrodes
Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Silamid®-referenssystem, B 1981 HD, −5...+100 °C, Glas, Referid®, KPG ringformig öppning, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # SCOI285111915
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
Specifikationer
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:B 1981 HD
- Beskrivning:Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Silamid®-referenssystem
- Material:Glas
- Diafragma:KPG ringformig öppning
- Elektrolyt:Referid®
- Temp:−5...+100 °C