Orders LinkContactUsLinkComponent
Fatpump
Fatpump
Fatpump med slang och kran, PP, 230 ml/stroke, 650 mm, 740 mm
Katalog # 223-1227
Leverantör:   BURKLE
Fatpump
Katalog # 223-1227
Leverantör:  BURKLE
Fatpump
Fatpump
Fatpump med slang och kran, PP, 230 ml/stroke, 650 mm, 740 mm
Price
2 325,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Drum pumps in PP, with rigid discharge tube or flexible PVC discharge hose with stopcock. Fast simple decanting of liquids from drums, canisters and tanks.
  • Mycket god kemikalieresistens, även lämplig för avtappning av syror, baser och aggressiva rengöringsmedel
  • Pumphastighet upp till ca 12 L/min
  • Steglös justering av pumpens nedsänkningsdjup, vilket ger god extraktion av restvolymer
  • Den mjuka utloppsslangen i PVC är 1,2 m lång
  • Backventilen i botten säkerställer bra borttagning av kvarvarande vätska i fatet
Documents
Specifikationer
  • Flödeshastighet:
    230 ml/stroke
  • Beskrivning:
    Fatpump med slang och kran
  • Material:
    PP
  • Seq:
    02
  • Total längd:
    740 mm
  • Nedsänkning:
    650 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Drain safety stand
    Drain safety stand
    223-0107
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PVC barrel plug, in PVC: universal adapter makes decanting easier and safer. For openings with a diameter from 40 - 70 mm.
    For decanting non-combustible liquids
    PVC barrel plug, in PVC: universal adapter makes decanting easier and safer. For openings with a diameter from 40 - 70 mm.
    For decanting non-combustible liquids
    223-1271
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 380,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Barrel screw joint for Tri-Sure, internal thread, in PP: holds the pumps firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    Barrel screw joint for Tri-Sure, internal thread, in PP: holds the pumps firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    223-1263
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 715,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Barrel screw joint for Mauser 2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    Barrel screw joint for Mauser 2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    223-1262
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 655,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Barrel screw joint for R2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    Barrel screw joint for R2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    223-1261
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 525,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Discharge tubing, in PVC, transparent, 1,2 m long with tap
    Discharge tubing, in PVC, transparent, 1,2 m long with tap
    223-1251
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Barrel screw joint
    Barrel screw joint
    223-0079
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 615,00 kr