Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, Färglös, 500 mL
Katalog # HACH1222249
Leverantör:   Hach
pH Buffer solutions
Katalog # HACH1222249
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, Färglös, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
330,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Varning: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    500 mL
  • Färg:
    Färglös
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH-värde:
    7,00