Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545, filterstöd
Celite® 545, filterstöd
5 kg
Katalog # MANA815560.5
Hälsa
Leverantör:   MACHEREY-NAGEL
Celite® 545, filterstöd
Katalog # MANA815560.5
Leverantör:  MACHEREY-NAGEL
CAS-nummer:  68855-54-9
Celite® 545, filterstöd
Celite® 545, filterstöd
5 kg
CAS-nummer:  68855-54-9
Price
2 440,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS-nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • EINECS:272-489-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    5 kg
Specifikationer