Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column, 1 ml
Katalog # MANA730159
Leverantör:   MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Katalog # MANA730159
Leverantör:  MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column, 1 ml
Price
3 270,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
  • Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
  • Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
  • Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivning:
    Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    MANA732019
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 2 160,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    MANA732020
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 3 030,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    MANA730101
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 1 580,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    MANA730105
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 3 270,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for PP columns, 70 ml
    PE frits for PP columns, 70 ml
    MANA730026
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 4 600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    MANA730192
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 3 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for PP columns, 15 ml
    PE frits for PP columns, 15 ml
    MANA730351
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 3 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for PP columns, 45 ml
    PE frits for PP columns, 45 ml
    MANA730356
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 4 470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for PP columns, 150 ml
    PE frits for PP columns, 150 ml
    MANA730475
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 4 940,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for PP columns, 30 ml
    PE frits for PP columns, 30 ml
    MANA730034
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 4 220,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    MANA730566
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 KIT - 476,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    MANA730385
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 2 050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    MANA730191
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 3 210,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for PP columns, 1 ml
    PE frits for PP columns, 1 ml
    MANA730164
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 2 130,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for PP columns, 6 ml
    PE frits for PP columns, 6 ml
    MANA730163
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 3 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PE frits for PP columns, 3 ml
    PE frits for PP columns, 3 ml
    MANA730162
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items - 3 010,00 kr