Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Sackaros
D (+)-Sackaros
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A2211.1000
Leverantör:   PanReac AppliChem
D (+)-Sackaros
Katalog # A2211.1000
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  57-50-1
D (+)-Sackaros
D (+)-Sackaros
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  57-50-1
Price
985,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • CAS-nummer:57-50-1
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-nummer:MFCD00006626
  • Molecular Weight:342.3 g/mol
  • Merck Index:13,08966
  • Smält Pt:169…170 °C
  • Densitet:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-334-9
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg